Drucken
Wasserstoffperoxid 6% w/v (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
285175CEA 80.4 EUR
285175C
Wasserstoffperoxid 6% w/v (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: 150.2
Melting Pt: -0.41
Dichte: 1.022 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Merck Index: 14,04798
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) Min. 6 %
Density (20/4) About 1.020
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm