Drucken
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol 90% (v/v)/Methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
28533.261EA 61.2 EUR
28533.261
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol 90% (v/v)/Methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Melting Pt: 29.85
Dichte: 0.968
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt