Drucken
Tetraethylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
28540.130EA 0 EUR
28540.130
Tetraethylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Tetraethylammoniumhydroxid
Formel: C₈H₂₁NO
MW: 147.26 g/mol
Dichte: 0.865
MDL Number: MFCD00009024
CAS-Nummer: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09342
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 20 %