Drucken
Tetrahydrofuran, Wasser_0,01 99,8 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
Stabilization: ≤ 300 ppm BHT
28553.293EA 121 EUR
28553.293
Tetrahydrofuran, Wasser_0,01 99,8 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® zA
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 66
Melting Pt: –108,5 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –21.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=11aea9af60d6f59ae6301982bc1178f0ad862d59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf trocken) Min. 99,8 %
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0060 %
Peroxide (als H2O2) Max. 0,0200 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Stabilisator (Ionol/BHT) Max. 0,030 %
Wasser Max. 0,0100 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm