Zinkoxid 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
29211.298EA
133
EUR
29211.298
29211.460
Zinkoxid 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Zinkoxid
Formel:
ZnO MW: 81.39 g/mol Melting Pt: 1975 °C Dichte: 5.61 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011300 CAS-Nummer: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9 III REACH: 01-2119463881-32 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Insolubility in diluted HCl | Max. 50 ppm |
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) | Max. 0.25 % |
Substances reducing KMnO4 (as O) | Max. 15 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 20 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
Cu (Copper) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 50 ppm |