Drucken
Stechlanze
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
300-0163EA 169 EUR
300-0163
Stechlanze
Probenehmer Probenschöpfer
Stech-Probenehmer, geeignet zur Probenahme aus Milchpulver, Mehl, Sand oder Zement. Ideal für die Milch-, Lebensmittel-, Futtermittel- und chemische Industrie.
  • Gefertigt aus elektropoliertem Edelstahl AISI 316L
  • Mit Aluminiumgriff
  • Sterilisierbar
Anwendung: Der Probenehmer wird in das zu prüfende Produkt eingeführt und die Probe anschließend in einen Behälter gefüllt.