Drucken
VWR®, Probenehmer für tiefgekühlte Lebensmittel
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
300-0164EA 273 EUR
300-0164
VWR®, Probenehmer für tiefgekühlte Lebensmittel
Probenehmer Probenschöpfer
Zylindrische Sonde für die ordnungsgemäße Probenahme von Tiefkühlprodukten in Großverpackungen - Verwendung mit einer Bohrmaschine - Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Gesundheitsbehörden. Anwendung: Der Bohrkopf wird an einer elektrischen Borhmaschine befestigt. Die Bohrmaschine wird eingeschaltet und der Bohrkopf an die Oberfläche des gefrorenen Produkts gedrückt, aus dem die Probe entnommen werden soll. Die Entnahme wird durch die Rotation des Bohrers entgegen dem Uhrzeigersinn erleichtert. Die Probe im Bohrer wird mit einem Stab in den Probenbehälter gedrückt. Alle diese Vorgänge werden aseptisch durchgeführt, weshalb der Probenehmer auch für mikrobielle Analysen geeignet ist.
  • Gefertigt aus elektropoliertem Edelstahl AISI 316L
  • Standardanschluss für die Verwendung mit Elektrobohrmaschinen
  • Mit Ausdrückstab
  • Sterilisierbar
Gewicht: 360 g