Drucken
Zytoplasmamembran-Markierungskits, CellBrite™
Lieferant: BIOTIUM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
30021 30022 30023 30024
30021.EA 271 EUR
30021. 30022. 30023. 30024.
Zytoplasmamembran-Markierungskits, CellBrite™
Tests Zelltests
CellBrite-Kits wurden für die Markierung von Zellmembranen mit einem vorgelösten Membran-Fluoreszenzfarbstoff als optimierte Färbelösung entwickelt. Durch die Kombination von CellBrite Membran-Farbstoffen ist es möglich, mehrere Zellpopulationen mit unterschiedlichen Farben zu markieren. Dies ist vor allem für die Untersuchung von Zell-Zell-Interaktionen hilfreich.
  • Direkte Zugabe des Farbstoffs zu normalen Kulturmedien, gefolgt von einer kurzen Inkubationszeit
  • Hochlipophiler Farbstoff verhindert Farbstoffübertragung zwischen Zellen und sorgt für stabile Markierung
  • Hell, photostabil und nicht toxisch
Die Markierung ist stabil und nicht toxisch, geeignet für das Langzeit-Tracking von Zellen.