Drucken
TUNEL Assay-Kits
Lieferant: BIOTIUM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
30063 30064 30074
30063.EA 835 EUR
30063. 30064. 30074.
TUNEL Assay-Kits
Tests Zelltests
TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) mediated dUTP Nick-Enden-Markierung) ist hochselektiv für den Nachweis von apoptotischen Zellen, aber nicht von nekrotischen Zellen oder Zellen mit DNA-Strangbrüchen infolge von Bestrahlung oder medikamentöser Behandlung. In diesem Assay katalysiert das TdT-Enzym die Addition von markiertem dUTP an die 3'-Enden der gespaltenen DNA-Fragmente. Fluoreszenzfarbstoff-konjugiertes dUTP kann zum direkten Nachweis fragmentierter DNA durch Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie verwendet werden.
  • Direct labeling of DNA ds breaks with fluorescent dUTP
  • Bright and photostable next-generation CF® dyes
  • For fixed cells or tissue sections
  • Detect by fluorescence microscopy or flow cytometry
In TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick-end labeling), TdT enzyme catalyzes the addition of labeled dUTP to the 3'- ends of the internucleosomal DNA strand breaks that are a hallmark of apoptosis. The CF® dye TUNEL Assay Apoptosis Detection Kits employs dUTP conjugated to the exceptionally bright and photostable fluorescent dyes, for single step fluorescent TUNEL labeling of fixed cells or tissues for analysis by fluorescence microscopy or flow cytometry.