Drucken
Perchlorsäure 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
30111.291EA 127 EUR
30111.291
Perchlorsäure 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Siedepunkt: 39
Melting Pt: -101
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 3264
ADR: 8 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=6229c0a46973f90bd59e4a83d8414f7d2563530a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt