Drucken

Methanol ≥99,9% (durch GC), ChromAR®, Supergradienten-Qualität für die HPLC, Macron Fine Chemicals™

Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

3041-25EA 61.43 EUR
3041-25
Methanol ≥99,9% (durch GC), ChromAR®, Supergradienten-Qualität für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Methanol

Suitable for liquid chromatography and UV-spectrophotometry.

Formel: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7bb8f9d74455604a6191a480ba063529ad0783c7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) Min. 99.9%
Residue after Evaporation Max. 0.0005%
Titrable Acid (meq/g) Max. 0.0005%
Titrable Base (meq/g) Max. 0.0002
Water (KF) Max. 0.05 %
Gradient Elution Test
at 235 nm Max. 2 mAU
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs Water)
at 205 nm Max. 1.00
at 210 nm Max. 0.5
at 220 nm Max. 0.2
at 230 nm Max. 0.1
at 240 nm Max. 0.05
at 260 nm Max. 0.004


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR