Drucken
Salpetersäure 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
310568.1000EA 22 EUR
310568.1000
Salpetersäure 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 87
Melting Pt: -42
Dichte: 1.51
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610