Drucken
für die Auflösung von Cellulose
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
31115.267EA 147 EUR
31115.267
für die Auflösung von Cellulose
Schweitzers Reagenz (ammoniakalische Tetraamminkupfer(II)dihydroxid-Lösung, Shirley's Reagenz)
Formel: CuH₁₄N₄O₂
MW: 165.68 g/mol
EINECS: 241-508-4
UN: 3266
ADR: 8 III