Drucken
Ameisensäure 85%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
3127-46EA 103.66 EUR
3127-46
Ameisensäure 85%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Dichte: 1.22
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless, clear liquid Passes test
Assay 84 - 86 % 85.6 % 84 - 86 % 85,6 %
Acetic acid (CH3COOH) ≤0,5 %
Oxalic acid (H2C2O4) Passes test
Residue after Evaporation ≤0,003 %
Water precipitated substances Passes test
Chloride (Cl) ≤0,0005 %
Sulphate (SO4) ≤0,003 %
Sulfite (SO3) ≤0,0015 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0,001 %
Iron (Fe) ≤0,001 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use