Drucken
VWR® ConvoL NORMADOSE® Buffers, Concentrated Solutions
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
32084.608EA 0 EUR
32084.608
VWR® ConvoL NORMADOSE® Buffers, Concentrated Solutions
Puffer pH-Puffer
  • Pufferkonzentrat für die Zubereitung von 1 Liter Pufferlösung
  • Ohne Konservierungsstoffe
  • Genauigkeit: 0,05 pH-Einheiten
Bestellinformation: Informationen über die Sicherheits- und Gesundheitsdaten sowie weitere Informationen zum vollständigen Angebot an pH-Puffern finden Sie im Avantor Chemiekatalog oder auf unserer Website.