Drucken

Natriumhydroxid 0.01 M NaOH (0.01N) volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

35262-10L-VP
35262-10L-VPEA 457.02 EUR
35262-10L-VP
Natriumhydroxid 0.01 M NaOH (0.01N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 323
Dichte: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,08627

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR