Scandium-Standardlösung, 1000 mg/L Sc in 5%iger Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
35769.AD
35769.AE
35769.AP
35769.ADEA
113
EUR
35769.AD
35769.AE
35769.AP
Scandium-Standardlösung, 1000 mg/L Sc in 5%iger Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Scandium-Standards
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...