Drucken
Karl-Fischer-Reagenzien, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
36115-1L 36116-1L 36116-6X1L 36117-1L
36115-1LEA 136.39 EUR
36115-1L 36116-1L 36116-6X1L 36117-1L
Karl-Fischer-Reagenzien, Fluka™
Karl Fischer Titriermittel und Reagenzien
Karl-Fischer-Reagenzien können für die pyridinbasierte volumetrische KF-Titration verwendet werden.
  • Titer: 5,5 bis 6,5 mg/ml
Mischung von Lösungen A und B (Verhältnis 1:1) ergibt Wasseräquivalent (Titer) pro ml, für die volumetrische KF-Titration auf Pyridinbasis.