Drucken
CO₂-Brutschrank, Midi 40
Lieferant: HERAEUS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3404
390-0456EA 6080 EUR
390-0456
CO₂-Brutschrank, Midi 40
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Der Midi 40 CO₂-Inkubator ist speziell für Personen konzipiert, die einen kompakten Arbeitsplatz zur Kultivierung, für kleine Arbeiten, oder für Anwendungen für den persönlichen Gebrauch benötigen, und die nur einen begrenzten Arbeitsplatz zur Verfügung haben. Die Einheit hat die gleiche Leistung und die gleichen Fähigkeiten wie Inkubatoren voller Größe und ist eine gute Lösung, um gemeinsame Umgebungen mit geteilter Benutzung zu vermeiden, die durch unnötige Probenhandhabung und wiederholtes Öffnen der Tür ein potentielles Kontaminationsrisiko darstellen.
  • Kostengünstiger Inkubator für den persönlichen Bedarf
  • Entfernbares Wasserreservoir, um Werte bis zu 95% rF mit kurzen Erholzeiten zu generieren, die ein optimales Zellwachstum fördern
  • Gleichmäßige Hitzeverteilung an allen Seiten des Kessels für höchst effiziente Temperaturregelung
  • RS485-Standardsignalausgabe
Der Inkubator verfügt über beheizte Innentüren, die Kondensation vermeiden, und ist stapelbar. Die Einheit weist ein nahtloses Edelstahlgehäuse zur einfachen Reinigung auf. Advanced IntrLogic™ II Mikroprozessor: helle Digitalanzeige und intuitives Touchpad für vereinfachte Eingabe von Temperatur, CO₂ und Alarmdaten, mit verschlüsseltem Sollwertschalter, um nicht autorisierte Änderungen Ihrer Arbeitsparameter zu verhindern. Weiterhin verfügt die Einheit über akustische und visuelle Alarmfunktionen, sowie eine präzise und zuverlässige CO₂-Regelung, die einen exakten Wärmeleitfähigkeitssensor aufweist.
Lieferumfang: Wird mit vier gelochten Edelstahl-Einschüben geliefert.