Drucken
Gestell für Kryoröhrchen, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
376589
391-8531EA 346 EUR
391-8531
Gestell für Kryoröhrchen, Nunc™
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
Polyphenylenoxid, autoklavierbar.
Für Einhandbedienung geeignet für Sternfuß-Rörchen.