Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
39438.03
39438.06
39438.03EA
63.4
EUR
39438.03
39438.06
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
CAS No.: 18583-60-3
Molecular Formula: [C9H10BN6]K
Formula Weight: 252.13
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00040346
Formel:
C₉H₁₀BKN₆ MW: 252.13 g/mol Melting Pt: 185…189 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040346 CAS-Nummer: 18583-60-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...