Kaliumchlorid, ultrapure Spectroscopy
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
|
39795.22
39795.22EA
252
EUR
39795.22
Kaliumchlorid, ultrapure Spectroscopy
Potassium chloride
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Powder
Density: 1.984
Refractive Index: 1.490
Odour: Odourless
Melting Point: 773°
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Formel:
KCl MW: 74.55 g/mol Siedepunkt: 1500 °C (Subl.) Melting Pt: 773 Dichte: 1.984 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,7621 |