Iodacetamid, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
407710-25
407710-25EA
190
EUR
407710-25
Iodacetamid, Millipore®
Iodacetamid
Formel:
ICH₂CONH₂ MW: 184.96 g/mol Siedepunkt: 266 Melting Pt: 91…94 °C Storage Temperature: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008028 CAS-Nummer: 144-48-9 EINECS: 205-630-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |