Petroleumbenzin, 35…60 °C Environmental grade
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
40982.K2
40982.K2EA
58.1
EUR
40982.K2
Petroleumbenzin, 35…60 °C Environmental grade
Petroleumbenzin
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -49°(-57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.640
Refractive Index: 1.3630
Appearance: Colourless
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 35-60°
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Suitable for environmental and pesticide analysis
Siedepunkt:
35…60 °C Dichte: 0.640 Flash-Pt: –49 °C (–57 °F) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 EINECS: 232-453-7 UN: 1268 ADR: 3 I |