VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
421501JEA
472
EUR
421501J
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteine und Peptide
Albumin in Standardqualität für allgemeine Anwendungen, hergestellt durch ein Hitzeschockverfahren in Caprylsäure.
- 5% Feuchtigkeit