Drucken

p-Anissäure, Supelco®

Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

42183-1G 42183-250MG
42183-1GEA 97.2 EUR
42183-1G 42183-250MG
p-Anissäure, Supelco®
p-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 275
Melting Pt: 182…185 °C
Dichte: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-Nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e289da0dd5a08e80e8c1fd3a9044504dea46b827&vid=e289da0dd5a08e80e8c1fd3a9044504dea46b827&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR