Drucken

(Trimethylsilyl)diazomethan ∼2.0 M in Hexanen, AcroSeal®, technische Qualität

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

429211000
429211000.EA 445 EUR
429211000.
(Trimethylsilyl)diazomethan ∼2.0 M in Hexanen, AcroSeal®, technische Qualität
(Trimethylsilyl)diazomethan
Formel: C₄H₁₀N₂Si
MW: 114.22 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.675 g/cm³
Flash-Pt: –23 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053946
CAS-Nummer: 18107-18-1
UN: 1992
ADR: 3 II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.90 to 2.40 M
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR