Drucken
Boss Head
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
570-31100-00
431-0043EA 37 EUR
431-0043
Boss Head
Klemmen Stativmuffen
Boss head made of anodised aluminum, used to fix retort clamps to stand rods for perfect vertical alignment.
Suitable for stand rods with up to 13,1 mm maximum diameter.