Drucken
Labormischer, MICROTRON® MB 800
Lieferant: KINEMATICA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
36010003
431-0198EA 1890 EUR
431-0198
Labormischer, MICROTRON® MB 800
Homogenisatoren Standard-Labormischer
Der MICROTRON® MB 800 ist ausgelegt für das Mischen, Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren und Zerkleinern von Lebensmitteln, Pigmenten und einen Vielzahl von anderen ähnlichen Produkten. Zwei Edelstahl-Verarbeitungsgefäße mit einem Volumen von 2000 ml und 4000 ml sind als optionales Zubehör erhältlich. Der Mischer lässt sich nur mit ordnungsgemäß positioniertem Sicherheitsdeckel betreiben. Dies verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten und erhöht die Sicherheit. Das Gerät verfügt über eine Motorbasis aus verchromtem Zinkdruckguss und ein Edelstahl-Schneidmesser.
  • Leistungsstarker Antrieb mit einem hochtemperaturbeständigen Kollektormotor mit Lüfter
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Elektronische Drehzahlregelung und Sanftanlauf
Bestellinformation: Mischer wird ohne Aufsätze geliefert, Edelstahl-Verarbeitungsgefäße mit Volumen von 2000 und 4000 ml müssen separat bestellt werden.