Drucken
Ultraschallhomogenisatoren für kleinvolumige Proben, Q55 und Q125
Lieferant: QSONICA LLC
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Q55A-220 Q55-220 Q125A-220 Q125-220 Q125AUK-220 Q125UK-220 Q55AUK-220 Q55UK-220
432-0236EA 2240 EUR
432-0236 432-0235 432-0232 432-0231 QSONQ125AUK-220 QSONQ125UK-220 QSONQ55AUK-220 QSONQ55UK-220
Ultraschallhomogenisatoren für kleinvolumige Proben, Q55 und Q125
Homogenisatoren Ultraschall-Desintegratoren
Der Q55 Sonicator ist ein kompakter und effektiver Ultraschallhomogenisator, der sich für Standard-Zellaufschlussverfahren und andere Anwendungen mit kleinem Volumen eignet.
  • Kleine Standfläche spart wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche
  • Kippschalter oder Dauerbetrieb
  • Einfache Bedienelemente
A digital programmable sonicator which is effective for standard cell disruption, DNA/RNA shearing, homogenisation and many other applications. The Q125 is ideal for small samples and for customers that do not plan to scale up to larger volumes in the future.
Programmierbarer Betrieb durch Einstellen von Zeit und Amplitude
Pulsmodus verhindert Erwärmung bei temperaturempfindlichen Proben
Digitale Steuerung von Amplitude/Intensität
Energieüberwachung in Echtzeit
A digital programmable sonicator which is effective for standard cell disruption, DNA/RNA shearing, homogenization and many otherapplications. The Q125 is ideal for small samples and for customers that do not plan to scale up to larger volumes in the future.
Lieferumfang: Sonicator package includes generator, converter, power cable, converter cable, wrench set and ¹/₈" diameter probe.