2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin ≥96%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
43381.03
43381.06
43381.03EA
80.4
EUR
43381.03
43381.06
2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin ≥96%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 50488-42-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 78-81°/30mm
MDL No.: MFCD00153086
Formel:
C₆H₃BrF₃N MW: 226 g/mol Siedepunkt: 78…81 °C (30 mmHg) Melting Pt: 45…47 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00153086 CAS-Nummer: 50488-42-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...