Drucken

Antimon(III)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


Unter Argon in Ampullen verpackt

43449.22 43449.14
43449.22EA 726 EUR
43449.22 43449.14
Antimon(III)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Antimon(III)chlorid

Purity: 99.999% CAS No.: 10025-91-9 Molecular Formula: SbCl3 Formula Weight: 228.11 Physical Form: Crystals, Ampouled under argon Density: 3.14 Melting Point: 73.4° Boiling Point: 223.5° Merck Reference: 14,707 UN No.: 1733 MDL No.: MFCD00011212

Formel: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Siedepunkt: 223.5 °C
Melting Pt: 73.4 °C
Dichte: 3.14
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 14,707

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR