Drucken

Gallium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


Unter Argon in Ampullen verpackt

43879.06 43879.14 43879.22
43879.06EA 88.9 EUR
43879.06 43879.14 43879.22
Gallium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Gallium(III)chlorid

Purity: 99.999% CAS No.: 13450-90-3 Molecular Formula: GaCl3 Formula Weight: 176.03 Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon Density: 2.47 Appearance: White Melting Point: 78° Boiling Point: 201° Merck Reference: 14,4348 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011018

Formel: Cl₃Ga
MW: 176.08 g/mol
Siedepunkt: 201 °C
Melting Pt: 78 °C
Dichte: 2.47
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011018
CAS-Nummer: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4348

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR