Drucken

4-Methoxyphenethylmagnesium chloride 0.5 M in THF, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

440800500
440800500.EA 117 EUR
440800500.
4-Methoxyphenethylmagnesium chloride 0.5 M in THF, AcroSeal®
4-Methoxyphenethylmagnesium chloride
Formel: C₉H₁₁ClMgO
MW: 194.941 g/mol
Dichte: 0.925 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319915
CAS-Nummer: 211115-05-8
UN: 2924
ADR: 3 II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to brown Liquid
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR