Drucken
KPG-Rührer mit seitlichem Rührblatt
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
06307201 06307010 06307003 06307301 06307303 06307305 06307311 06307001 06307005 06307008 06307011 06307013 06307015 06307205 06307208 06307210 06307211 06307213 06307215 06307310 06307400
441-9670EA 69.7 EUR
441-9670 441-9679 441-9683 LENZ06307301 LENZ06307303 LENZ06307305 LENZ06307311 441-1000 441-1001 441-1002 441-1003 441-1004 441-1005 LENZ06307205 LENZ06307208 LENZ06307210 LENZ06307211 LENZ06307213 LENZ06307215 LENZ06307310 LENZ06307400
KPG-Rührer mit seitlichem Rührblatt
Rührer Rührwerkzeuge
DURAN® Glas, mit PTFE-Rührblatt und PTFE-Sicherungsschraube Schaft (10 mm Ø). Die Länge der geschliffenen und polierten Lauffläche des Schafts beträgt 160 mm.
Order Now
[{"stiboOrderingTable":"<!--Specifications Tab-->\r\n\t\t\t\t<h2>TECHNISCHE DATEN</h2>\r\n\t\t\t\t <div id="stiboSpecGrid">\r\n\t\t\t\t\t<table id="stiboSpecGridTable" width="100%" class="productGrid">\r\n\t\t\t\t\t\t<caption class="caption">\r\n\t\t\t\t\t\t</caption>\r\n\t\t\t\t\t\t<tbody>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<tr>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<th></th>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t</tr>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<tr class="productGrid">\t\r\n\t\t\t<td class="productGrid bld" colspan="1">Environmentally Preferable</td>\r\n\t\t\t<td class="productGrid bld" colspan="1"></td>\r\n\t\t\t</tr>\r\n\t\t<style type="text/css">\r\n \t.stibospecprodgrid {\r\n \t\t\tdisplay:block;\r\n \t\t\toverflow-x:auto;\r\n \t\t\t}\t\r\n</style>\r\n\r\n<script type="text/javascript">\r\n\r\n\t$(document).ready(function() {\r\n\t\tif (numCol("#stiboSpecGridTable") > 4){\r\n\t\t\t$('#stiboSpecGrid').addClass('stibospecprodgrid');\r\n\t\t}\t\t\r\n\t});\r\n\t\r\n\tfunction numCol(table) {\r\n\t var maxColNum = 0;\r\n\t var i=0;\r\n\t var trs = $(table).find("tr");\r\n\t for ( i=0; i<trs.length; i++ ) {\r\n\t maxColNum = Math.max(maxColNum, getColForTr(trs[i]));\r\n\t }\r\n\r\n\t return maxColNum;\r\n\t}\r\n\tfunction getColForTr(tr) {\r\n\r\n\t var tds = $(tr).find("td");\r\n\r\n\t var numCols = 0;\r\n\r\n\t var i=1;\r\n\t for ( i=1; i<tds.length; i++ ) {\r\n\t var span = $(tds[i]).attr("colspan");\r\n\r\n\t if ( span )\r\n\t numCols += parseInt(span);\r\n\t else {\r\n\t numCols++;\r\n\t }\r\n\t }\r\n\t return numCols;\r\n\t}\r\n</script>\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n</tbody>\r\n\t\t\t\t\t</table>\r\n\t\t\t\t\t</div>"}]