2-Dodecylcyclobutanon, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
44197-5MG
44197-5MGEA
197
EUR
44197-5MG
2-Dodecylcyclobutanon, Supelco®
2-Dodecylcyclobutanone
Formel:
C₁₆H₃₀O MW: 238.41 g/mol Siedepunkt: 322 Melting Pt: 28…31 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
35493-46-0 |