Drucken
Magnetrührer für Zellkulturen, Serie bioMIXdrive
Lieferant: 2MAG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
80002 80001 80003 80004 98400_UK 98604_UK 98604_CH 98604 98500_UK 98500 98400_CH 98400 98500_CH
442-0790EA 1228 EUR
442-0790 442-0789 442-0791 442-0792 442-0776 442-0782 442-0781 442-0780 442-0779 442-0777 442-0775 442-0774 442-0778
Magnetrührer für Zellkulturen, Serie bioMIXdrive
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Rührsysteme zum sorgfältigen Mischen von Zellkulturen. Geeignet für Kulturkolben mit Spinning-Propeller- und Spinning-Kugelsystemen. Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht.
  • Äußerst langsames und 100% ruckfreies Mischen
  • Kann in Wasserbäder getaucht werden
  • Zum Langzeitbetrieb in CO₂-Inkubatoren konzipiert
IP-Schutzklasse: IP 68.
Externe Steuereinheit (bitte separat bestellen).
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitalanzeige für Drehzahleinstellungen
bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S:
Steuereinheiten zum Anschluss von einem Rührer der Serien bioMIXdrive 1, 2, 3 oder 4. Leistungseinstellung in zehn Stufen. bioMIXcontrol S ist stapelbar.
bioMIXcontrol MS4: Steuereinheit zum Anschluss von vier Rührern der Serie bioMIXdrive 1. Für jeden Anschluss individuelle und unabhängige Drehzahleinstellung.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 20.