Drucken
Magnetrührer, steriMIXdrive
Lieferant: 2MAG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
40700 95200_UK 95200_CH 95200
442-0813EA 1908 EUR
442-0813 442-0845 442-0844 442-0843
Magnetrührer, steriMIXdrive
Rührer Magnetrührer
Extrem flacher Magnetrührer, geeignet für hochgradig viskose Medien. Das hermetisch versiegelte Edelstahlgehäuse ist resistent gegen Druck und Vakuum. Betriebstemperaturen bis 150 °C.
  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen oder für dicke Gefäßböden
  • Geeignet für den Betrieb unter Druck, Vakuum und Dampf, z. B. in Dampfsterilisatoren
IP-Schutzklasse: IP 68
steriMIXcontrol (externe Steuereinheit muss separat bestellt werden). Drehzahlbereich: 100 - 1200 min⁻¹.
Hermetisch versiegelte Steuereinheit aus Edelstahl für den Anschluss eines Rührantriebs steriMIXdrive. Einstellbare Intervallzeiten für den automatischen Neustart nach maximal 240 Sekunden.
easyMOUNT Aufsteckkupplung zur schnellen Installation des Rührerkabels durch eine druck- und dampfdichte Öse in einen Dampfsterilisator.
This control unit is equipped as standard with mixWATCH ensuring very high process safety, e.g. when using closed non-glass vessels or for unattended overnight operation. In case of the magnetic coupling’s separation between the magnetic stirrer and the stirring bar during the acceleration phase, the magnetic stirrer will be stopped, the stirring bar centred and started softly again.
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
QuickStop Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und Intervalleinstellung
Zertifizierungen: IP protection class: IP 20