Drucken
Mehrstellen-Magnetrührer mit Heizung
Lieferant: 2MAG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
66306 66306_CH 66306_UK 66315_UK 66315 66315_CH
442-1110EA 7410 EUR
442-1110 442-1111 442-1131 442-0948 442-0946 442-0947
Mehrstellen-Magnetrührer mit Heizung
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer mit Heizung
Die Rühr-Heizplatten verfügen über 6 oder 15 leistungsstarke Rührstellen. Die Geräte haben eine deutliche Digitalanzeige für die Einstellungen der Rührgeschwindigkeit, Rührleistung und Temperatur der integrierten Heizung. Der SoftStart-Vorgang stellt eine zuverlässige Zentrierung und Beschleunigung des Rührstabs sicher. Die Heizplatte besteht aus einer Aluminiumlegierung und ist zur Chemikalienbeständigkeit und leichten Reinigung mit PTFE beschichtet.
  • Wartungs- und verschleißfreier Induktivantrieb
  • 10-Stufen-Leistungseinstellung des Rührers
  • 100% synchronisiertes ruckfreies Rühren
  • Unabhängiger Übertemperaturschutz in der Heizplatte
Lieferumfang: Wird mit 2mag heatMIXcontrol Steuereinheit mit EU-, UK- oder CH-Stecker und einstellbarem Temperaturwählbegrenzer zum zusätzlichen Schutz des Heizungsreglers geliefert.