Drucken
Magnetrührer, ESP
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
F206A0179
442-1118EA 199 EUR
442-1118
Magnetrührer, ESP
Rührer Magnetrührer
Ultraflacher Magnetrührer ohne bewegliche mechanische Komponenten.
  • Einstellbares Rührsystem mit Mikroprozessorsteuerung
  • Sanftes Starten ermöglicht eine optimale Steigerung der Drehzahl
  • Platte und Gehäuse aus chemisch widerstandsfähigen Materialien