Drucken
VWR®, Advanced Magnetrührer
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
442-1310EA 741 EUR
442-1310
VWR®, Advanced Magnetrührer
Rührer Magnetrührer
VWR® Advanced Magnetrührer wurden entwickelt, um genaue und wiederholbare Ergebnisse in allen Forschungs-, akademischen - und industriellen Anwendungen zu liefern. Mit Rührgeschwindigkeiten bis 1600 U/min ermöglichen diese VWR®-Magnetrührer ein einwandfreies Mischen. Erhältlich mit Harzplatte.
  • Ausgezeichnetes Rühren
  • Großes, gut lesbares LCD-Display zeigt die Geschwindigkeit an
  • Gehäuse bleibt kühl und ist chemikalienbeständig
Diese mikroprozessorgesteuerten Einheiten verfügen über ein nach vorne gerichtetes Bedienfeld mit einem gut lesbaren LCD-Display, das Geschwindigkeitseinstellungen und intuitive Symbole anzeigt.
Diese Magnetrührer sind mit Heizplatten aus Harz erhältlich. Reflektierende, weiße Platten aus Harz sind chemikalienbeständig und leicht zu reinigen.
Das flache Design nimmt nur wenig Platz auf dem Arbeitstisch ein und ermöglicht den Einsatz in einem Abzug. Das Gerätegehäuse besteht aus einem hitze- und chemikalienbeständigen Polymer, das sich während des gesamten Gebrauchs kühl anfühlt. Im Falle eines Verschüttens leitet das auslaufsichere Gehäuse Flüssigkeiten von internen Komponenten weg.
Passende Magnetrührer mit Heizplatte (heizen und rühren 442-1265, 442-1268, 442-1270 und 442-1274) oder Heizplatten (nur heizen 442-1269), die auch mit Keramikplatten verfügbar sind.
Zertifizierungen: RoHS-konform. TUV gelistet.
Lieferumfang: Lieferung mit 234 cm langem, abnehmbarem, dreiadrigem Kabel und Stecker.