Drucken
Kartuschenbrenner, Teclu
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1421
451-0177EA 48.5 EUR
451-0177
Kartuschenbrenner, Teclu
Heizgeräte Gasbrenner
Kartuschenbrenner mit Luftregulierung. Maximale Temperatur 1640 °C.