Drucken
Sicherheits-Gasschläuche
Lieferant: DEUTSCH NEUMANN
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3608050 3608075 3608100 3608150 3608060 3608125 3608200 3608300
451-4311EA 97.1 EUR
451-4311 451-4312 451-4313 451-4314 451-4315 451-4316 451-4317 451-4318
Sicherheits-Gasschläuche
Schläuche Transferschlauch
Roter Gummi, schneckenförmiger Drahtkern aus Edelstahl
  • Biegsam und knickfest
  • Schnittfest, reißfest und temperaturbeständig
  • Entsprechen DIN 12898
DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N
Zertifizierungen: DVGW-Reg.-Nr. G84e 100 D&N