Drucken
Silber-Standardlösung, 10 mg/L Ag in 5%iger. Salpetersäure (aus Ag) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
45264.AE
45264.AEEA 92 EUR
45264.AE
Silber-Standardlösung, 10 mg/L Ag in 5%iger. Salpetersäure (aus Ag) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Silber-Standards
Molecular Formula: Ag in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
Density: ca 1.0
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST