Drucken

Kupfer 99,9 Metals basis, powder_spherical -170+270 mesh

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

45544.A3 45544.22 45544.36
45544.A3EA 592 EUR
45544.A3 45544.22 45544.36
Kupfer 99,9 Metals basis, powder_spherical -170+270 mesh
Copper

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965

Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR