Drucken
Selen-Standardlösung, 1.000 mg/l Se in verd. Salpetersäure (aus Se) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
455982WEA 153 EUR
455982W 455984B
Selen-Standardlösung, 1.000 mg/l Se in verd. Salpetersäure (aus Se) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Selen-Standards
Se gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.