Silber-Standardlösung, 10000 mg/L Ag in verd. Salpetersäure-Standard (aus AgNO₃) ARISTAR® für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
456032MEA
306
EUR
456032M
Silber-Standardlösung, 10000 mg/L Ag in verd. Salpetersäure-Standard (aus AgNO₃) ARISTAR® für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Silber-Standards
AgNO₃ in HNO₃ 2 bis 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.