Drucken
Multielement-Kalibrierstandard 1 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
456452FEA 642 EUR
456452F
Multielement-Kalibrierstandard 1 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Gelöst in verdünnter Salpetersäure 5 %.
19 Elemente: 50 mg/l Ag, Ni; 100 mg/l Al; 5 mg/l B, Fe 15 mg/l, Ba, Mn; 1 mg/l Be, Sr; 200 mg/l Bi, In, Pb; 20 mg/l Cd, Co, Cu, Zn; 25 mg/l Cr; 150 mg/l Ga; 40 mg/l Tl
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.