Selen-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
456882AEA
167
EUR
456882A
85597.180
Selen-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Selen-Standards
- Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
- Lösung mittels Titration gemessen
- Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
- Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
- Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
Zertifizierungen: Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...