Drucken
Chlorid-Standardlösung, 200 mg/l Cl- in Wasser (aus NaCl) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
458082HEA 72 EUR
458082H
Chlorid-Standardlösung, 200 mg/l Cl- in Wasser (aus NaCl) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Chlorid-Standards
(Cl gelöst in H₂O)
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.